Y0001694
3-Acetilpiridina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Metil 3-piridil cetona
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
imatinib
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
p.e.
220 °C (lit.)
pf
11-13 °C (lit.)
densidade
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3
chave InChI
WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)