Y0001111
Ceftazidime for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ceftazidime pentahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ceftazidime
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC(C)(C)C(=O)[O-])\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)[O-])C[n+]4ccccc4)N.O.O.O.O.O.[H+]
InChI
1S/C22H22N6O7S2.5H2O/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27;;;;;/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34);5*1H2/b26-13-;;;;;/t14-,18-;;;;;/m1...../s1
chave InChI
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)