PHR2576
Sulbactam
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
(2S,5R)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, Betamaze, CP 45899, CP-45,899, Penicillanic acid 1,1-dioxide, Penicillanic acid S,S-dioxide, Penicillanic acid dioxide, Penicillanic acid sulfone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000529
traceable to USP 1623670
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
sulbactam
Formulário
solid
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
chave InChI
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)