1623772
USP
Sulbactam Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Potassium (2S,5R,6R)-6-bromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Potassium 6β-bromopenicillinate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulbactam
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[K+].S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2Br
InChI
1S/C8H10BrNO3S.K/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8;/h3-4,6H,1-2H3,(H,12,13);/q;+1/p-1/t3-,4+,6-;/m1./s1
chave InChI
CQZNGLCKZMVILO-ZXSAOVMCSA-M
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Sulbactam Sodium
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)