PHR2851
Cefepime Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
(Z)-2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic acid, ATMAA, Cefepime Dihydrochloride Monohydrate Impurity D (PhEur)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1097680
família API
cefepime
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC)\C(=O)[O-])N
InChI
1S/C6H7N3O3S/c1-12-9-4(5(10)11)3-2-13-6(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8)(H,10,11)/p-1/b9-4-
chave InChI
NLARCUDOUOQRPB-WTKPLQERSA-M
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)