1097680
USP
Cefepime Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(Z)-2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefepime
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC)\C(=O)[O-])N
InChI
1S/C6H7N3O3S/c1-12-9-4(5(10)11)3-2-13-6(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8)(H,10,11)/p-1/b9-4-
chave InChI
NLARCUDOUOQRPB-WTKPLQERSA-M
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Cefepime for Injection
- Cefepime Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)