1098130
USP
Ceftazidime pentahydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ceftazidime
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C22H22N6O7S2.5H2O/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27;;;;;/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34);5*1H2/b26-13-;;;;;/t14-,18-;;;;;/m1...../s1
chave InChI
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Ceftazidime
- Ceftazidime Injection
- Ceftazidime for Injection
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3