Key Documents
W445000
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxybutyrate
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
118.13
Número FEMA:
4450
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; green; fruity; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC)CC(O)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3
chave InChI
LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
321.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
161 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)