A6478
(R,S)-AM1241
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(R,S)-3-(2-Iodo-5-nitrobenzoyl)-1-(1-methyl-2-piperidinylmethyl)-1H-indole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ~18 mg/mL at 60 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCCCC1Cn2cc(C(=O)c3cc(ccc3I)[N+]([O-])=O)c4ccccc24
InChI
1S/C22H22IN3O3/c1-24-11-5-4-6-16(24)13-25-14-19(17-7-2-3-8-21(17)25)22(27)18-12-15(26(28)29)9-10-20(18)23/h2-3,7-10,12,14,16H,4-6,11,13H2,1H3
chave InChI
ZUHIXXCLLBMBDW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study its inhibitory effect on bone cancer-induced pain and bone loss
- to study the effect of its interaction with 17βestradiol on proliferation activity in primary human osteoblasts
- to evaluate the sites of CB2 mediated antinociception in vivo.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?