Documentos Principais
SML3504
Sigma-Aldrich
AM-2201
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(5-Fluoropentyl)-3-(1-naphthoyl) indole, AM 2201, JWH 2201, [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenylmethanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H22FNO
Número CAS:
Peso molecular:
359.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
controle de medicamentos
USDEA Schedule I
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CN(C4=CC=CC=C43)CCCCCF
InChI
1S/C24H22FNO/c25-15-6-1-7-16-26-17-22(20-12-4-5-14-23(20)26)24(27)21-13-8-10-18-9-2-3-11-19(18)21/h2-5,8-14,17H,1,6-7,15-16H2
chave InChI
ALQFAGFPQCBPED-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
AM-2201 is a potent agonist at both CB1 and CB2 with moderate selectivity for CB1, with a Ki of 1.0nM at CB1 and 2.6nM at CB2. AM-2201 is more potent than phytocannabinoid Δ9-tetrahydrocannabinol.
Potent agonist at both CB1 and CB2 with moderate selectivity for CB1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stefan Kneisel et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 47(7), 825-835 (2012-07-14)
The analysis of synthetic cannabinoids in human matrices is of particular importance in the fields of forensic and clinical toxicology since cannabis users partly shift to the consumption of 'herbal mixtures' as a legal alternative to cannabis products in order