Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Aralez Bio
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
272—273 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3][C@@H](Cc1c2c([nH]c1)ccc(c2)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-7-2-3-11-9(4-7)8(6-14-11)5-10(13)12(15)16/h2-4,6,10,14H,5,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
chave InChI
HUNCSWANZMJLPM-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Ideal for biochemical and metabolomics studies
- High purity product for research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)