product name
6-Methyl-DL-tryptophan, crystalline
Ensaio
>98% (TLC)
forma
crystalline
cor
light yellow to orange
pf
290 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2c(CC(N)C(O)=O)c[nH]c2c1
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-7-2-3-9-8(5-10(13)12(15)16)6-14-11(9)4-7/h2-4,6,10,14H,5,13H2,1H3,(H,15,16)
chave InChI
GDMRVYIFGPMUCG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3