SMB00930
5-Methoxy-L-tryptophan
98-102%
Sinônimo(s):
5-Methoxy-L-tryptophan, L-2-Amino-3-(5-methoxyindolyl)propionic acid
Ensaio
98-102%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D -30 to -28° in water
cor
off-white to light yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-17-8-2-3-11-9(5-8)7(6-14-11)4-10(13)12(15)16/h2-3,5-6,10,14H,4,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
chave InChI
KVNPSKDDJARYKK-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)