S6689
SynaptoRed™ C2
≥95% purity (HPLC), solid
Sinônimo(s):
FM4-64, N-(3-Triethylammoniopropyl)-4-(6-(4-(diethylamino)phenyl) hexatrienyl)pyridinium dibromide, Pyridinium, 4-[6-[4-(diethylamino)phenyl]- 1,3,5-hexatrienyl]-1-[3-(triethylammonio) propyl]-, dibromide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SynaptoRed™ C2, ≥95% (HPLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
técnica(s)
titration: suitable
cor
deep purple
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
εmax
≥37 at 538-548 nm in methanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[Br-].CCN(CC)c1ccc(/C=C\C=C\C=C/c2cc[n+](CCC[N+](CC)(CC)CC)cc2)cc1
InChI
1S/C30H45N3.2BrH/c1-6-32(7-2)30-20-18-28(19-21-30)16-13-11-12-14-17-29-22-25-31(26-23-29)24-15-27-33(8-3,9-4)10-5;;/h11-14,16-23,25-26H,6-10,15,24,27H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
AFVSZGYRRUMOFH-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?