S0900000
Sodium taurocholate
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Taurocholic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium taurocholate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[NaH].[S](=O)(=O)(O)CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
chave InChI
VXRNGJZKPMKERN-NEMAEHQESA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)