Q2626
Quinaldine phosphate salt
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Methylquinoline
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidade
1.06 g/mL (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O.Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N.H3O4P/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8;1-5(2,3)4/h2-7H,1H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
RQCUDCLBKWDRRL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)