Key Documents
W399701
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-oxopentane-2-thiol
≥99%, FG
Sinônimo(s):
4-Methyl-4-mercaptopentan-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12OS
Número CAS:
Peso molecular:
132.22
Número FEMA:
3997
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número de Flavis:
12.169
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥99%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
black currant; meaty; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(C)(C)S
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
chave InChI
QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
54 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)