Key Documents
925411
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-1-hexanol
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14OS
Número CAS:
Peso molecular:
134.24
Número MDL:
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(S)CCO
InChI
1S/C6H14OS/c1-2-3-6(8)4-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
chave InChI
TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3