706922
8-Mercapto-1-octanol
98%
Sinônimo(s):
8-Hydroxy-1-octanethiol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.484
densidade
0.930 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCS
InChI
1S/C8H18OS/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2
chave InChI
XJTWZETUWHTBTG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.