Documentos
918911
Sigma-Aldrich
4-Methyl-4-mercaptopentan-2-one
≥95.0%
Sinônimo(s):
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12OS
Número CAS:
Peso molecular:
132.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
forma
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(C)(C)S
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
chave InChI
QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
54 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.