W337609
4-Methylthio-4-methyl-2-pentanone
≥98%, FG
Sinônimo(s):
cassis pentanone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
78 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; metallic; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CSC(C)(C)CC(C)=O
InChI
1S/C7H14OS/c1-6(8)5-7(2,3)9-4/h5H2,1-4H3
chave InChI
DHANVOSHQILVNQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Optimization of ultrasound assisted-emulsification-dispersive liquid-liquid microextraction by experimental design methodologies for the determination of sulfur compounds in wines by gas chromatography-mass spectrometry.: This paper discusses the optimization of a novel extraction technique using 4-Methylthio-4-methyl-2-pentanone for identifying sulfur compounds in wines. The methodology enhances the detection capabilities of gas chromatography-mass spectrometry, offering significant improvements in food safety and quality control (Silva MF et al., 2010).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W337609-1KG | |
W337609-25G-K | 4061837890642 |
W337609-100G | |
W337609-100G-K | 4061837890628 |
W337609-1KG-K | 4061837890635 |
W337609-25G | |
W337609-SAMPLE | |
W337609-SAMPLE-K | 4061837890659 |