Key Documents
PHL82489
Caffeoyl alcohol
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3,4-Dihydroxycinnamyl alcohol, 4-(3-Hydroxy-1-propenyl)-1,2-benzenediol, Caffeic alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)