densidade de vapor
8.3 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 115 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
302 °C (lit.)
pf
20-22 °C (lit.)
21-23 °C
densidade
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
petroleum
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
chave InChI
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Bio-oils of bocaiuva residues by two-dimensional gas chromatography (GC x GC) coupled to time-of-flight mass spectrometry (TOFMS) equipped with electron impact (EI) ionization.
- Cyanobacterial culture media by head-space solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with GC-MS.
- Soil samples by ultrasonic extraction and silicone chromatography column purification, followed by analysis using GC coupled to flame ionization detector (FID) and GC-MS operating on selected ion monitoring (SIM) detection mode.
- Stem ethanolic extracts of Cayratia trifolia by GC-MS.
- Crude oils by SPME-GC combined with isotope ratio mass spectrometry (IRMS).
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?