Q2125
Quinaldine
analytical standard, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
2-Methylquinoline
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.612 (lit.)
p.e.
105-107 °C/10 mmHg (lit.)
248 °C (lit.)
pf
−9-−3 °C (lit.)
densidade
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
chave InChI
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?