PHR8930
Naltrexone Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
N-(3-Butenyl)-noroxymorphone hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
naltrexone
Formulário
powder
embalagem
pkg of 25 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N1([C@H]2[C@]3([C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5O)C2)C(=O)CC3)CC1)O)CCC=C
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-2-3-9-21-10-8-19-16-12-4-5-13(22)17(16)25-18(19)14(23)6-7-20(19,24)15(21)11-12;/h2,4-5,15,18,22,24H,1,3,6-11H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
chave InChI
UMLGCEOOYPDDJJ-ITLPAZOVSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)