1453504
USP
Naltrexone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
naltrexone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C20H23NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1
chave InChI
DQCKKXVULJGBQN-XFWGSAIBSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Methylnaltrexone Bromide
- Naltrexone Hydrochloride
- Naltrexone Hydrochloride Compounded Cream
- Naltrexone Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)