Documentos Principais
PHR8829
Supelco
Ephedrine Sulfate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
L-(−)-Ephedrine sulfate, (−)-Ephedrine hemisulfate salt, L-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol sulfate
About This Item
Fórmula linear:
(C10H15NO)2 · H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
428.54
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1236007
família API
ephedrine
embalagem
pkg of 200MG
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)