B1157400
Buflomedil hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
buflomedil
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCCN2CCCC2)c(OC)c1
InChI
1S/C17H25NO4.ClH/c1-20-13-11-15(21-2)17(16(12-13)22-3)14(19)7-6-10-18-8-4-5-9-18;/h11-12H,4-10H2,1-3H3;1H
chave InChI
ZDPACSAHMZADFZ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)