B1157410
Buflomedil impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(4-Hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)-4-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
buflomedil
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N2(CCCC2)CCCC(=O)c1c(cc(cc1OC)O)OC
InChI
1S/C16H23NO4/c1-20-14-10-12(18)11-15(21-2)16(14)13(19)6-5-9-17-7-3-4-8-17/h10-11,18H,3-9H2,1-2H3
chave InChI
BJXQAMLBAONSIX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)