Documentos Principais
430722
Sigma-Aldrich
(R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
(R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
123.58
Beilstein:
4450078
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −7.6°, c = 3.5 in methanol
pf
104-107 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m1./s1
chave InChI
QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
Aplicação
(R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride can be used as a building block to synthesize:
  • Biaryl carboxamide functional groups containing bis-aminopyrrolidine ureas as potential antagonists of the melanin-concentrating hormone receptor-1.
  • Pyrrolidinol based ionic liquids.
  • Optically active 2-tritylpyrrolidine based organocatalysts.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Commercially available salts as building blocks for new ionic liquids
Davis JH and Fox PA
ACS Symposium Series, 15(14), 3439-3445 (2003)
A Recyclable Chiral 2-(Triphenylmethyl) pyrrolidine Organocatalyst Anchored to [60] Fullerene
Rosso C, et al.
advanced synthesis and catalysis, 361(12), 2936-2944 (2019)
Synthesis and structure-activity relationships of biarylcarboxamide bis-aminopyrrolidine urea derived small-molecule antagonists of the melanin-concentrating hormone receptor-1 (MCH-R1)
Rowbottom MW, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(14), 3439-3445 (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
430722-1G
430722-10G4061832985879