Documentos Principais
56437
Sigma-Aldrich
(S)-3-Pyrrolidinol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(S)-3-Hydroxypyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
87.12
Beilstein:
5376132
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D −6.5±1.5°, c = 3.5% in methanol
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥98:2 (GC)
índice de refração
n20/D 1.490
densidade
1.078 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2/t4-/m0/s1
chave InChI
JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)