Documentos Principais
540781
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Aminopyrrolidine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
86.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]/D +20°, neat
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
p.e.
164-165 °C (lit.)
densidade
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m1/s1
chave InChI
NGXSWUFDCSEIOO-SCSAIBSYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
64 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)