P102
R(+)-3-(3-Hydroxyphenyl)-N-propylpiperidine hydrochloride
solid
Sinônimo(s):
R(+)-3-PPP hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
H2O: 150 mg/mL
ethanol: slightly soluble
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCCN1CCC[C@@H](C1)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H21NO.ClH/c1-2-8-15-9-4-6-13(11-15)12-5-3-7-14(16)10-12;/h3,5,7,10,13,16H,2,4,6,8-9,11H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
chave InChI
NRHUDETYKUBQJT-ZOWNYOTGSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)