SML0119
Acrivastine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-6-((E)-3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl)-2-pyridineacrylic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)\C(=C/CN2CCCC2)c3cccc(\C=C\C(O)=O)n3
InChI
1S/C22H24N2O2/c1-17-7-9-18(10-8-17)20(13-16-24-14-2-3-15-24)21-6-4-5-19(23-21)11-12-22(25)26/h4-13H,2-3,14-16H2,1H3,(H,25,26)/b12-11+,20-13+
chave InChI
PWACSDKDOHSSQD-IUTFFREVSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)