PHR1919
Chlorzoxazone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Chlorzoxazone, CLZ, 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chloro-2-hydroxybenzoxazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1130505
família API
chlorzoxazone
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
pf
191-192 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
chave InChI
TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... KCNN4(3783)
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standard for application in quality control. Provides pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)