43073
Paracetamol β-D-glucuronide
analytical standard
Sinônimo(s):
p-Acetamidophenyl β-D-glucuronide, Acetaminophen glucuronide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤12.0% water
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(NC(C)=O)C=C2)O[C@H](C(O)=O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H17NO8/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1
chave InChI
IPROLSVTVHAQLE-BYNIDDHOSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?