A4438
p-Acetamidophenyl β-D-glucuronide sodium salt
>98% (TLC)
Sinônimo(s):
Acetaminophen glucuronide, Paracetamol glucuronide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>98% (TLC)
Formulário
powder
Impurezas
<6% water (Karl Fischer)
cor
white to off-white
solubilidade
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)Nc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C([O-])=O)cc1
InChI
1S/C14H17NO8.Na/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
chave InChI
OINXIJJEOMGKPB-CYRSAHDMSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)