68899
Ibuprofen acyl-β-D-glucuronide
analytical standard
Sinônimo(s):
Ibuprofen glucuronide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥92% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(O)=O
InChI
1S/C19H26O8/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)18(25)27-19-15(22)13(20)14(21)16(26-19)17(23)24/h4-7,9-10,13-16,19-22H,8H2,1-3H3,(H,23,24)/t10?,13-,14-,15+,16-,19-/m0/s1
chave InChI
ABOLXXZAJIAUGR-JPMMFUSZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?