32496
1-Hydroxyibuprofen
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9,12,14H,1-3H3,(H,15,16)
chave InChI
RMOQYHYFRKTDRI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Sewage sludge samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction with on-line solid-phase extract purification and pre-concentration, followed by analysis using liquid chromatography coupled to electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) operating in multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
It may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
- Human urine samples by ultrasound-assisted emulsification microextraction (USAEME) and ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) with (ESI-MS/MS) with (MRM) detection.
- Wastewater samples by hollow fiber liquid phase microextraction (HF-LPME) followed by LC-ESI-MS/MS.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?