Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
1.00967
SAFC
Etanol
greener alternative
96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Etanol, Álcool etílico, EtOH, Álcool etílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-578-6
Agency
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Ensaio
92.3-93.8% (d15.56°C/15.56°C; m/m)
92.6-95.2% (d20°C/4°C; m/m)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
Lim. expl.
19 %, 60 °F
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
92.3-93.8 % (v/v) (d15°C/15°C)
95.1-96.9 % (v/v) (d15.56°C/15.56°C)
95.1-96.9 % (v/v) (d20°C/4°C)
96%
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 17 °C
densidade
0.805-0.812 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Formato
neat
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). O etanol é um solvente verde preferível do ponto de vista ambiental e, portanto, está alinhado com "Solventes e auxiliares mais seguros" e "Uso de matérias-primas renováveis". Clique aqui para obter mais informações.
Aplicação
O etanol é usado como solvente em formulações orais, tópicas e parenterais.
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, o etanol a 96% Emprove® Expert é particularmente indicado para aplicações de alto risco.
Nota de rodapé
1A distribuição e uso de álcool etílico na Suíça requer uma licença da Administração federal suíça de álcool.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
17 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Glicerol anhydrous (vegetable), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.37028
Glicerol