PHR2719
Pheniramine Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Benzylpyridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001428
família API
pheniramine
forma
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
índice de refração
n20/D 1.579 (lit.)
pb
276 °C (lit.)
pf
8-10 °C (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
chave InChI
PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)