PHR2455
Naphazoline Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
N-(2-Aminoethyl)-2-(naphthalen-1-yl)acetamide
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. N0200000
traceable to USP 1457017
família API
naphazoline
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCN)C(=O)Cc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C14H16N2O/c15-8-9-16-14(17)10-12-6-3-5-11-4-1-2-7-13(11)12/h1-7H,8-10,15H2,(H,16,17)
chave InChI
OJWZEVNPRJDAME-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)