Documentos Principais
B30405
Sigma-Aldrich
4-Benzylpyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11N
Número CAS:
Peso molecular:
169.22
Beilstein:
115831
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.582 (lit.)
p.e.
287 °C (lit.)
densidade
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(c1ccccc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2
chave InChI
DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Niina Tani et al.
European journal of medicinal chemistry, 47(1), 270-277 (2011-11-22)
Because of the increasing number of immunocompromised patients and due to problems with antifungal treatment, especially with the most widely used antifungals, azoles, there is an urgent need for new, potent and safe antifungals with fewer cytochrome P450 (CYP)-mediated interactions
Manish B Shah et al.
Molecular pharmacology, 80(6), 1047-1055 (2011-08-31)
The biochemical, biophysical, and structural analysis of the cytochrome P450 2B subfamily of enzymes has provided a wealth of information regarding conformational plasticity and substrate recognition. The recent X-ray crystal structure of the drug-metabolizing P450 2B6 in complex with 4-(4-chlorophenyl)imidazole