Key Documents
D213209
Sigma-Aldrich
Diphenyl-4-pyridylmethane
99%
Sinônimo(s):
4-(Diphenylmethyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H15N
Número CAS:
Peso molecular:
245.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
crystals
pf
124-126 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccncc3
InChI
1S/C18H15N/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-14,18H
chave InChI
ZWLWOTHDIGRTNE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Silke B Bodendiek et al.
Frontiers in pharmacology, 3, 106-106 (2012-06-12)
The paucity of specific pharmacological agents has been a major impediment for delineating the roles of gap junction (GJ) channels formed by connexin proteins in physiology and pathophysiology. Here, we used the selective optimization of side activities (SOSA) approach, which