Documentos Principais
PHR9040
Supelco
4-Benzylpyridine
reference material
Sinônimo(s):
Pheniramine impurity B (PhEur)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11N
Número CAS:
Peso molecular:
169.22
Beilstein:
115831
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
família API
pheniramine, brompheniramine
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.582 (lit.)
p.e.
287 °C (lit.)
densidade
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C(c1ccccc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2
chave InChI
DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHR9040-50MG4061841408154