Y0001428
Pheniramine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Benzylpyridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pheniramine
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.579 (lit.)
pb
276 °C (lit.)
pf
8-10 °C (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
chave InChI
PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
125 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)