Documentos Principais
PHR2247
5-(4-Methylphenyl)hydantoin
Sinônimo(s):
5-(4-Methylphenyl)hydantoin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10N2O2
Peso molecular:
190.20
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
phenytoin
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)