Key Documents
43067
Supelco
cis,cis-9,12-Hexadecadienoic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
Palmitolinoleic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
252.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCC)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h4-5,7-8H,2-3,6,9-15H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
RVEKLXYYCHAMDF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)