PHR1574
Phenytoin Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2,2-Diphenylglycine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1535019
família API
phenytoin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
245-247 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
chave InChI
YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)