1535020
USP
Phenytoin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-[(Aminocarbonyl)amino]-α-phenylbenzeneacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
phenytoin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H14N2O3/c16-14(20)17-15(13(18)19,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)(H3,16,17,20)
chave InChI
UESCARMREGSPTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Fosphenytoin Sodium Injection
- Fosphenytoin Sodium
- Phenytoin Sodium
- Phenytoin Chewable Tablets
- Phenytoin Oral Suspension
- Extended Phenytoin Sodium Capsules
- Phenytoin
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3